Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR955705-10G OR955705-1G OR955705-5G
APOSOR955705-10GEA 864 EUR InStock
APOSOR955705-10G APOSOR955705-1G APOSOR955705-5G
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 96%
Methyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01553045
Numéro CAS: 52459-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité