Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-bromoisonicotinate
OR9560-1G OR9560-5G
APOSOR9560-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9560-1G APOSOR9560-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-bromoisonicotinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0320 g/mol
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791265
Numéro CAS: 26156-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité