3-Oxopentanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Ketovaleric acid, beta-Ketopentanoate, Pentanoic acid, 3-oxo-
OR956096-1G OR956096-5G
APOSOR956096-1GEA 133 EUR InStock
APOSOR956096-1G APOSOR956096-5G
3-Oxopentanoic acid 98%
3-Oxopentanoic acid
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040434
Numéro CAS: 10191-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité