2-Bromoisonicotinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9565-1G OR9565-25G OR9565-5G
APOSOR9565-1GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR9565-1G APOSOR9565-25G APOSOR9565-5G
2-Bromoisonicotinamide 97%
2-Bromoisonicotinamide
Formule: C₆H₅BrN₂O
Point de fusion: 188…191 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00234156
Numéro CAS: 29840-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité