5-Hydroxynicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 5-hydroxynicotinate, Methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate
OR9567-25G
APOSOR9567-25GEA 56.7 EUR InStock
APOSOR9567-25G
5-Hydroxynicotinate de méthyle 98%
5-Hydroxynicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191521
Numéro CAS: 30766-22-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité