6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9569-1G OR9569-5G
APOSOR9569-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9569-1G APOSOR9569-5G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formule: C₆H₄N₂O₅
MW: 184,1100 g/mol
Point de fusion: 269…271 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02180840
Numéro CAS: 6635-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité