4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR956934-5G
APOSOR956934-5GEA 168 EUR InStock
APOSOR956934-5G
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00825711
Numéro CAS: 15953-73-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité