Acide (4-chlorophénoxy)acétique 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-CPA
OR957092-2.5KG OR957092-500G OR957092-100G
APOSOR957092-2.5KGEA 386 EUR InStock
APOSOR957092-2.5KG APOSOR957092-500G APOSOR957092-100G
Acide (4-chlorophénoxy)acétique 98+%
Acide (4-chlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 156…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004305
Numéro CAS: 122-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité