3-Éthylphénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-3-hydroxybenzene
OR957420-25G OR957420-100G
APOSOR957420-25GEA 122 EUR InStock
APOSOR957420-25G APOSOR957420-100G
3-Éthylphénol 95%
3-Éthylphénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002311
Numéro CAS: 620-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité