5-Méthoxy-m-crésol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Méthoxy-5-méthylphénol
APOSOR957484-5GEA 256 EUR InStock
APOSOR957484-5G APOSOR957484-1G
5-Méthoxy-m-crésol 95%
5-Méthoxy-m-crésol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059261
Numéro CAS: 3209-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité