4-sec-Butylphénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR957513-25G OR957513-100G OR957513-500G
APOSOR957513-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR957513-25G APOSOR957513-100G APOSOR957513-500G
4-sec-Butylphénol 95%
4-sec-Butylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002375
Numéro CAS: 99-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité