2,3,4-Trichlorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR957661-250MGEA 137 EUR InStock
APOSOR957661-250MG APOSOR957661-1G APOSOR957661-5G
2,3,4-Trichlorophénol 98%
2,3,4-Trichlorophénol
Formule: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15950-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité