3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9579-25G OR9579-1G OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR9579-25G APOSOR9579-1G APOSOR9579-5G
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
MW: 192,44 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114221
Numéro CAS: 73583-39-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité