2,3-Dichloropyrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9580-100G OR9580-25G
APOSOR9580-100GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR9580-100G APOSOR9580-25G
2,3-Dichloropyrazine 98%
2,3-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 105…107 °C/50mmHg
Point de fusion: 22.5…24.5 °C
Densité: 1.431 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040964
Numéro CAS: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité