5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9581-100G OR9581-25G OR9581-500G
APOSOR9581-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9581-100G APOSOR9581-25G APOSOR9581-500G
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol 98%
5-Méthoxybenzimidazole-2-thiol
Formule: C₈H₈N₂OS
Point de fusion: 255…263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134581
Numéro CAS: 37052-78-1
EINECS: 253-326-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité