2,3,5-Collidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trimethylpyridine
OR9582-500G
APOSOR9582-500GEA 197 EUR InStock
APOSOR9582-500G
2,3,5-Collidine 98%
2,3,5-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 182…184 °C
Densité: 0.935 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126840
Numéro CAS: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité