3,3'-Bipipéridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR958208-1G OR958208-250MG
APOSOR958208-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR958208-1G APOSOR958208-250MG
3,3'-Bipipéridine 95%
3,3'-Bipipéridine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 46040-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité