4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((Dimethylamino)methyl)benzoic acid hydrochloride
OR958387-1G OR958387-5G
APOSOR958387-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR958387-1G APOSOR958387-5G
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
4-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
MW: 215,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997604
Numéro CAS: 17847-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité