Acide indole-4-carboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9584-25G
APOSOR9584-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR9584-25G
Acide indole-4-carboxylique 98%
Acide indole-4-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 207…214 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009739
Numéro CAS: 2124-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité