6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Phenoxypicolinic acid
OR958421-1G OR958421-250MG OR958421-5G
APOSOR958421-1GEA 236 EUR InStock
APOSOR958421-1G APOSOR958421-250MG APOSOR958421-5G
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid 95+%
6-Phenoxypyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₉NO₃
MW: 215,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14585023
Numéro CAS: 51362-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité