Dimethoxymethylphenylsilane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methylphenyldimethoxysilane, Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane
OR958491-100G OR958491-25G OR958491-5G
APOSOR958491-100GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR958491-100G APOSOR958491-25G APOSOR958491-5G
Dimethoxymethylphenylsilane 98%
Dimethoxymethylphenylsilane
Formule: C₉H₁₄O₂Si
MW: 182,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008343
Numéro CAS: 3027-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité