2-Méthyl-2-phényloxirane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Methylstyrene Oxide, 1,2-Epoxy-2-phenylpropane
OR958718-1G OR958718-250MG
APOSOR958718-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR958718-1G APOSOR958718-250MG
2-Méthyl-2-phényloxirane 95%
2-Méthyl-2-phényloxirane
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059156
Numéro CAS: 2085-88-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité