5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9588-1G OR9588-5G
APOSOR9588-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR9588-1G APOSOR9588-5G
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formule: C₆H₅N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068115
Numéro CAS: 14389-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité