Smoothened agonist
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: SAG
APOSOR958890-25MGEA 742 EUR InStock
APOSOR958890-25MG APOSOR958890-5MG APOSOR958890-1MG
Smoothened agonist
Smoothened agonist
Formule: C₂₈H₂₈ClN₃OS
MW: 490,062 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22581513
Numéro CAS: 912545-86-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité