5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9593-1G OR9593-5G
APOSOR9593-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR9593-1G APOSOR9593-5G
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015459
Numéro CAS: 88210-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité