Acide benzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 164 EUR InStock
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Acide benzoïque
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C
Point de fusion: 121…125 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité