2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR959459-1G OR959459-5G OR959459-25G
APOSOR959459-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR959459-1G APOSOR959459-5G APOSOR959459-25G
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine 98%
2-Hydroxy-5-nitropyrimidine
Formule: C₄H₃N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3264-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité