N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetamido-4-chloropyridine
OR959541-10G OR959541-1G OR959541-5G
APOSOR959541-10GEA 516 EUR InStock
APOSOR959541-10G APOSOR959541-1G APOSOR959541-5G
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide 98%
N-(4-Chloropyridin-2-yl)acetamide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03394624
Numéro CAS: 245056-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité