4-Methoxypyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR959609-1G OR959609-5G
APOSOR959609-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR959609-1G APOSOR959609-5G
4-Methoxypyrimidine 97%
4-Methoxypyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405815
Numéro CAS: 6104-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité