2-Bromophénétole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
OR9597-5G OR9597-100MG OR9597-1G
APOSOR9597-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR9597-5G APOSOR9597-100MG APOSOR9597-1G
2-Bromophénétole
2-Bromophénétole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 223 °C
Densité: 1.4223 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061092
Numéro CAS: 583-19-7
EINECS: 209-501-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité