5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9598-25G OR9598-1G OR9598-5G
APOSOR9598-25GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR9598-25G APOSOR9598-1G APOSOR9598-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143428
Numéro CAS: 40530-18-5
EINECS: 254-958-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité