2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
OR959891-1G OR959891-5G
APOSOR959891-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR959891-1G APOSOR959891-5G
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
2-Isopropyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03130042
Numéro CAS: 100305-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité