[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Ethanesulphonyl)aniline
OR960089-10G OR960089-1G OR960089-5G
APOSOR960089-10GEA 864 EUR InStock
APOSOR960089-10G APOSOR960089-1G APOSOR960089-5G
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine 96%
[4-(Ethylsulphonyl)phenyl]amine
Formule: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01670261
Numéro CAS: 6334-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité