1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Oxan-2-yl)pyrazole-5-carbaldehyde
OR960152-1G OR960152-5G
APOSOR960152-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR960152-1G APOSOR960152-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 98%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07186538
Numéro CAS: 957483-88-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité