Fmoc-N-Me-Val-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960386-1G OR960386-25G OR960386-5G
APOSOR960386-1GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR960386-1G APOSOR960386-25G APOSOR960386-5G
Fmoc-N-Me-Val-OH 97%
Fmoc-N-Me-Val-OH
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153395
Numéro CAS: 84000-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité