2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylpyrimidin-2-amine
OR960387-1G OR960387-5G
APOSOR960387-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR960387-1G APOSOR960387-5G
2-(N-Anilino)pyrimidine 97%
2-(N-Anilino)pyrimidine
Formule: C₁₀H₉N₃
MW: 171,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646270
Numéro CAS: 57356-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité