7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960451-10G OR960451-1G OR960451-5G
APOSOR960451-10GEA 333 EUR InStock
APOSOR960451-10G APOSOR960451-1G APOSOR960451-5G
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
7-Bromo-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₆H₂BrClN₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08273917
Numéro CAS: 31169-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité