3,5-Diméthylanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-3,5-dimethylbenzene
OR9605-100G OR9605-25G OR9605-5G
APOSOR9605-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR9605-100G APOSOR9605-25G APOSOR9605-5G
3,5-Diméthylanisole
3,5-Diméthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 192…193 °C
Densité: 0.963 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008398
Numéro CAS: 874-63-5
EINECS: 212-865-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité