Acide 4-isopropoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9606-100G OR9606-25G OR9606-5G
APOSOR9606-100GEA 183 EUR InStock
APOSOR9606-100G APOSOR9606-25G APOSOR9606-5G
Acide 4-isopropoxybenzoïque
Acide 4-isopropoxybenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point de fusion: 163…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044318
Numéro CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité