3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960613-1G OR960613-250MG OR960613-5G
APOSOR960613-1GEA 214 EUR InStock
APOSOR960613-1G APOSOR960613-250MG APOSOR960613-5G
3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione 95%
3-Chloro-4-isopropoxycyclobutene-1,2-dione
Formule: C₇H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09763707
Numéro CAS: 130837-47-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité