4-Chloro-6-methylthiopyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960614-5G
APOSOR960614-5GEA 111 EUR InStock
APOSOR960614-5G
4-Chloro-6-methylthiopyrimidine 98%
4-Chloro-6-methylthiopyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂S
MW: 160,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870036
Numéro CAS: 89283-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité