2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR960627-1G OR960627-5G
APOSOR960627-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR960627-1G APOSOR960627-5G
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine 97%
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyridine
Formule: C₁₇H₃₀ClNSn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699154
Numéro CAS: 1204580-73-3
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité