Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-alpha-Methoxyphenylacetic Acid
OR960661-100G OR960661-25G
APOSOR960661-100GEA 322 EUR InStock
APOSOR960661-100G APOSOR960661-25G
Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique 98%
Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004250
Numéro CAS: 3966-32-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité