2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960670-1G OR960670-5G
APOSOR960670-1GEA 150 EUR InStock
APOSOR960670-1G APOSOR960670-5G
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene
Formule: C₄H₄ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01716868
Numéro CAS: 14214-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité