Fmoc-Dap-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-aminopropanoic acid
OR960676-5G
APOSOR960676-5GEA 119 EUR InStock
APOSOR960676-5G
Fmoc-Dap-OH 97%
Fmoc-Dap-OH
Formule: C₁₈H₁₈N₂O₄
MW: 326,352 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237019
Numéro CAS: 181954-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité