D(-)-Acide lactique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR960721-250G OR960721-50G OR960721-100G OR960721-500G
APOSOR960721-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR960721-250G APOSOR960721-50G APOSOR960721-100G APOSOR960721-500G
D(-)-Acide lactique
D(-)-Acide lactique
Formule: C₃H₆O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00068311
Numéro CAS: 10326-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité