Fmoc-Tle-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960782-1G OR960782-5G
APOSOR960782-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR960782-1G APOSOR960782-5G
Fmoc-Tle-OH 97%
Fmoc-Tle-OH
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065649
Numéro CAS: 132684-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité