3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR960827-1G OR960827-250MG
APOSOR960827-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR960827-1G APOSOR960827-250MG
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone 95%
3-Ethoxy-2,2-dimethylcyclobutanone
Formule: C₈H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18452159
Numéro CAS: 2292-84-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité