L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
OR960833-100G OR960833-25G OR960833-5G
APOSOR960833-100GEA 475 EUR InStock
APOSOR960833-100G APOSOR960833-25G APOSOR960833-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate 98%
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O
MW: 285.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150760
Numéro CAS: 312693-72-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité