Fmoc-L-norvaline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR960882-100G OR960882-25G
APOSOR960882-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR960882-100G APOSOR960882-25G
Fmoc-L-norvaline 97%
Fmoc-L-norvaline
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Point de fusion: 151…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155631
Numéro CAS: 135112-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité